4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC7433C-1GEA 110 DKK
APOSPC7433C-1G
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molekylvægt: 219,16 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075293
CAS-nummer: 1737-06-0