2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC7377-5GEA 1170 DKK
APOSPC7377-5G APOSPC7377-1G
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Formel: C₃H₂Cl₃F₃O₃S
Molekylvægt: 281,47 g/mol
Kogepunkt: 84…86 °C/20mmHg
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1,714 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042400
CAS-nummer: 23199-56-6
EINECS: 245-484-6
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8,II