2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC7181-1GEA 110 DKK
APOSPC7181-1G APOSPC7181-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekylvægt: 207,92 g/mol
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784336
CAS-nummer: 157834-21-4