4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC7124-500MGEA 1950 DKK
APOSPC7124-500MG APOSPC7124-250MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Formel: C₇H₈BFO₂S
Molekylvægt: 186,0116 g/mol
Smeltepunkt: 122…123 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027247
CAS-nummer: 957060-84-3