1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC7089-25GEA 1730 DKK
APOSPC7089-25G APOSPC7089-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molekylvægt: 259,00
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181186
CAS-nummer: 286932-57-8