p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC6991-100GEA
3150
DKK
APOSPC6991-100G
APOSPC6991-5G
APOSPC6991-25G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Formel:
C₇H₇FO₂S Molekylvægt: 174,19 Kogepunkt: 112 °C/16mmHg Smeltepunkt: 40…41 °C Flammepunkt: 105 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007421 CAS-nummer: 455-16-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |