4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC6986-1GEA 678 DKK
APOSPC6986-1G APOSPC6986-5G
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Molekylvægt: 259,0408 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027205
CAS-nummer: 874288-06-9