3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC6934-1GEA 241 DKK
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Formel: C₁₇H₆F₁₂O
Molekylvægt: 454,22 g/mol
Smeltepunkt: 139…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042474
CAS-nummer: 175136-66-0