4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC6909-25GEA 1720 DKK
APOSPC6909-25G APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekylvægt: 167,93 g/mol
Smeltepunkt: 215…220 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093074
CAS-nummer: 374538-01-9