6-Fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC6908-5GEA 634 DKK
APOSPC6908-5G APOSPC6908-1G
6-Fluoroquinoline
6-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
Molekylvægt: 147,15 g/mol
Kogepunkt: 124 °C/30mmHg
Massefylde: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01685512
CAS-nummer: 396-30-5