2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC6871-5GEA 263 DKK
APOSPC6871-5G APOSPC6871-25G
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782044
CAS-nummer: 891180-59-9