Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC6795-1GEA 492 DKK
APOSPC6795-1G APOSPC6795-10G APOSPC6795-5G
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Tetrafluoroisophthalic acid
Formel: C₈H₂F₄O₄
Molekylvægt: 238,0927 g/mol
Smeltepunkt: 212…214 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042379
CAS-nummer: 1551-39-9