2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC6681D-5GEA 933 DKK
APOSPC6681D-5G APOSPC6681D-25G
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192,11 g/mol
Kogepunkt: 79 °C/50mmHg
Massefylde: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039236
CAS-nummer: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
UN nummer: 1224
ADR: 3,II