3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC6364-1GEA 328 DKK
APOSPC6364-1G APOSPC6364-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₁₀FNO
Molekylvægt: 155,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116360
CAS-nummer: 123652-95-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III