1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC6181E-25GEA 2580 DKK
APOSPC6181E-25G APOSPC6181E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane
Formel: C₁₁H₁₃F₁₃O₃Si
Molekylvægt: 468,2800 g/mol
Kogepunkt: 112 °C/16mmHg
Massefylde: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153261
CAS-nummer: 85857-16-5
EINECS: 288-657-1