1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC6173-25GEA 2930 DKK
APOSPC6173-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Formel: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
Kogepunkt: 76 °C/12mmHg
Massefylde: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042360
CAS-nummer: 73609-36-6