α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC5721-5GEA
306
DKK
APOSPC5721-5G
APOSPC5721-1G
APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅Br₂F Molekylvægt: 267,92 g/mol Kogepunkt: 112…114 °C/8mmHg Smeltepunkt: 42…44 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11847179 CAS-nummer: 127425-73-4 UN nummer: 1759 ADR: 8,III |