1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC56082-5GEA
251
DKK
APOSPC56082-5G
APOSPC56082-1G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel:
C₆H₂Br₂F₂ Molekylvægt: 271,8849 g/mol Kogepunkt: 93…94 °C/50mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09835192 CAS-nummer: 156682-52-9 |