5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC56068-250MGEA
535
DKK
APOSPC56068-250MG
APOSPC56068-1G
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₂F₂N₂S Molekylvægt: 172,15 g/mol Kogepunkt: 218,2 °C Flammepunkt: 87,5 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28100486 CAS-nummer: 1293389-28-2 |