3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC5508-250MGEA 481 DKK
APOSPC5508-250MG
3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molekylvægt: 215,0200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781639
CAS-nummer: 885519-08-4