2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC5383-250MGEA 110 DKK
APOSPC5383-250MG
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O
Molekylvægt: 267,04 g/mol
Kogepunkt: 64…72 °C/0,07mmHg
Smeltepunkt: 20…23 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094283
CAS-nummer: 2003-10-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III