4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC53483-25GEA 4390 DKK
APOSPC53483-25G APOSPC53483-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molekylvægt: 176,55 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782051
CAS-nummer: 879093-02-4