2-Fluoronicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC53431-1GEA 2790 DKK
APOSPC53431-1G
2-Fluoronicotinamide
2-Fluoronicotinamide
Formel: C₆H₅FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100137
CAS-nummer: 364-22-7