5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC52471-250MGEA 285 DKK
APOSPC52471-250MG APOSPC52471-1G
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₈ClFO₂
Molekylvægt: 202,61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682805
CAS-nummer: 1823049-90-6