Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC52201-5GEA 2140 DKK
APOSPC52201-5G APOSPC52201-1G
Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₀F₂N₂O₂
Molekylvægt: 204,18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12022341
CAS-nummer: 141573-95-7