5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC52076-1GEA 110 DKK
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekylvægt: 167,9300 g/mol
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09953731
CAS-nummer: 1256355-30-2