4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC520587-5GEA
2190
DKK
APOSPC520587-5G
APOSPC520587-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Molekylvægt: 271,04 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09907950 CAS-nummer: 853771-88-7 |