Methyl pentafluoropropionate 99%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC5130-25GEA 413 DKK
APOSPC5130-25G
Methyl pentafluoropropionate 99%
Methyl pentafluoropropionate
Formel: C₄H₃F₅O₂
Molekylvægt: 178,06
Kogepunkt: 59…60 °C
Massefylde: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000430
CAS-nummer: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN nummer: 3272
ADR: 3,II