Methyl pentafluorobenzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC5123-10GEA
164
DKK
APOSPC5123-10G
APOSPC5123-25G
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Molekylvægt: 226,1002 g/mol Kogepunkt: 87…88 °C/20mmHg Massefylde: 1,532 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 78 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012172 CAS-nummer: 36629-42-2 |