3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC51188-5GEA
8680
DKK
APOSPC51188-5G
APOSPC51188-1G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formel:
C₈H₇F₅OS Molekylvægt: 246,19 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16652407 CAS-nummer: 159896-31-8 |