5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC5109-5GEA 2880 DKK
APOSPC5109-5G APOSPC5109-1G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Molekylvægt: 211,98 g/mol
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235094
CAS-nummer: 874219-60-0