4,4-Difluorocyclohexanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC51054-5GEA 2510 DKK
APOSPC51054-5G APOSPC51054-1G
4,4-Difluorocyclohexanol
4,4-Difluorocyclohexanol
Formel: C₆H₁₀F₂O
Molekylvægt: 136,1398 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000566
CAS-nummer: 22419-35-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,III