5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC510073-1GEA 2080 DKK
APOSPC510073-1G APOSPC510073-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₂H₈FNO
Molekylvægt: 201,2000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093924
CAS-nummer: 381684-96-4