4-Fluoro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC5015-1GEA 241 DKK
APOSPC5015-1G
4-Fluoro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekylvægt: 197,96
Smeltepunkt: 253…255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801688
CAS-nummer: 874219-35-9