4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC501320-1GEA 372 DKK
APOSPC501320-1G APOSPC501320-5G
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217,04
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466241
CAS-nummer: 304445-49-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II