4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC500523-10GEA 3110 DKK
APOSPC500523-10G APOSPC500523-1G APOSPC500523-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660260
CAS-nummer: 886501-44-6