3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC49340-5GEA 4840 DKK
APOSPC49340-5G APOSPC49340-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025412
CAS-nummer: 916420-96-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,III