Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC49297-25GEA 1210 DKK
APOSPC49297-25G APOSPC49297-1G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆FNO₄
Molekylvægt: 199,1400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566813
CAS-nummer: 946126-94-9