Phenylsulphur pentafluoride 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC49103-1GEA 1320 DKK
APOSPC49103-1G
Phenylsulphur pentafluoride 98+%
Phenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₅F₅S
Kogepunkt: 148 °C
Massefylde: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43,3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263740
CAS-nummer: 2557-81-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III