3,4-Difluoro-o-toluic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC48321-25GEA 1840 DKK
APOSPC48321-25G APOSPC48321-5G
3,4-Difluoro-o-toluic acid
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekylvægt: 172,13 g/mol
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777153
CAS-nummer: 157652-31-8