1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC4756-50GEA 907 DKK
APOSPC4756-50G APOSPC4756-250G APOSPC4756-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Affords low refractive index polymer.
Formel: C₇H₆F₆O₂
Molekylvægt: 236,12 g/mol
Kogepunkt: 99 °C
Massefylde: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040105
CAS-nummer: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,II