4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC4721-5GEA
470
DKK
APOSPC4721-5G
APOSPC4721-1G
APOSPC4721-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ Molekylvægt: 234,15 g/mol Smeltepunkt: 141…144 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236298 CAS-nummer: 239463-90-2 |