1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC4629-1GEA 1950 DKK
APOSPC4629-1G APOSPC4629-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formel: C₈H₉ClF₃NO
Smeltepunkt: 160…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114571
CAS-nummer: 15256-07-2