1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorobenzene chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC4627-1GEA 164 DKK
APOSPC4627-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorobenzene chloride
Formel: C₇H₉ClFNO
Molekylvægt: 177,6039 g/mol
Smeltepunkt: 225…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114581
CAS-nummer: 51572-89-5