1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC4580-25GEA
197
DKK
APOSPC4580-25G
APOSPC4580-100G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molekylvægt: 196,5543 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03840206 CAS-nummer: 450-96-4 |