2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC448035-10GEA 852 DKK
APOSPC448035-10G APOSPC448035-5G
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene 98%
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formel: C₁₈H₁₄BrFS
Molekylvægt: 361,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21496340
CAS-nummer: 1030825-20-7