1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC448031-250MGEA 3550 DKK
APOSPC448031-250MG
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₂BF₃N₂O₃
Molekylvægt: 264,01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214248
CAS-nummer: 1141878-45-6