Methyl-2-fluoro-5-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC448026-5GEA
601
DKK
APOSPC448026-5G
Methyl-2-fluoro-5-methylbenzoate
Methyl-2-fluoro-5-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉FO₂ Molekylvægt: 168,1700 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06203924 CAS-nummer: 2967-93-3 |