3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC448009-1GEA 579 DKK
APOSPC448009-1G
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₂O₃
Molekylvægt: 185,9206 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784344
CAS-nummer: 870718-11-9