2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC4374E-5GEA 634 DKK
APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formel: C₁₄H₈F₄O
Molekylvægt: 268,21
Kogepunkt: 290 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061151
CAS-nummer: 207853-70-1